주요 문서
Z740613
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 2000 mL, volume 200-2000 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
4 EA
₩316,782
₩316,782
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
크기 선택
보기 변경
4 EA
₩316,782
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
₩316,782
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
material
borosilicate glass
특징
subdivision 100 mL
포장
pkg of 4 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
부피 측정 범위
200-2000 mL
용량
2000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
기타 정보
Browse all glass beakers
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. Can you provide the outer and inner diameter of the product?
    1 답변
    1. In the previous inquiry, the dimensions provided were as follows: height is 9.5 inches, inner diameter is 4 3/4 inches, and outer diameter is 4 7/8 inches.