주요 문서
SYNF794100
Synthware modified evaporation flask
neck joint: ST/NS 24/40, capacity 100 mL
동의어(들):
Synthware F794100, rotary evaporator flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩57,957
₩57,957
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩57,957
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.51
₩57,957
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
material
glass flask
round bottom flask
조인트
joint: ST/NS neck24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F794100
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Low profile design sits upright on bench and also provides for easy product access with a spatula. The unique flask shape is excellent for the controlled evaporation of foaming solvents such as toluene or xylene on a rotary evaporator
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)