주요 문서
Z740531
KDS Legato 101, dual syringe nanliter pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, UK plug (3-pin)
동의어(들):
dosing pump, infusion pump, pump infusion
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩4,924,882
₩4,924,882
예상 입고일2025년 5월 22일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩4,924,882
About This Item
UNSPSC 코드:
40151500
NACRES:
NB.01
₩4,924,882
예상 입고일2025년 5월 22일세부사항
특징
CE compliant
accuracy± 0.5%
1 channel
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
KD Scientific 788101
파라미터
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
크기
22.6 cm × 19.05 cm × 15 cm
용적
0.0005-10 mL
중량
2.66 kg (5.9 lb)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Infuse only dual syringe pump. Accomodates syringes 0.5 μL to 10 mL. User definable flow rates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume.
Features:
  • Holds one or two syringes from 0.5 μL to 10 mL
  • High resolution color touch screen
  • Unparalled ease of use
  • Touch pad "lock" feature
  • LED light on front panel
  • Full metal chassis
  • Built in syringe table
  • Up to 30 lbs linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built in RS485 interface
  • USB port
  • I/O & TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
법적 정보
Legato is a trademark of KD Scientific
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)