주요 문서
Z685216
Replacement HEPA filter for Plas-Labs PCR UV chamber
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩457,562
₩457,562
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩457,562
About This Item
UNSPSC 코드:
41103406
NACRES:
NB.35
₩457,562
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Plas-Labs 825-HEPA
기술
PCR: suitable
관련 카테고리
일반 설명
HEPA filter is a replacement for the Plas-Labs PCR UV chamber with HEPA filter, Z566217, Z566225 and Z566233.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)