주요 문서
Z685127
Ace powder funnel with flat side
top diam. 100 mm, joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩148,089
₩148,089
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩148,089
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
₩148,089
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
조인트
joint: ST/NS24/40
제조업체/상표
Ace Glass
상부 직경
100 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Ace powder funnel with standard taper joint and one flattened side for easy of use with multi-neck flasks.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)