주요 문서
Z684589
Ace Rotary Evaporator Purge Adapter
joint: ST/NS 35/20, stopcock diam. 4 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩160,269
₩160,269
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩160,269
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩160,269
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PTFE stopcock
조인트
joint: ST/NS35/20
제조업체/상표
Ace Glass 3953-03
길이
75 mm
스톱콕 직경
4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Glass purge adapters for use with popular brands of rotary evaporators. Top has 35/20 socket joint for joining with the trap or condenser. The bottom has a 35/20 ball joint for connecting to the receiver flask. The middle or purge tube has either a 4 mm PTFE stopcock or a 2 mm valve to allow for purging or adding a purge gas into the flask assembly.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)