주요 문서
Z684430
Sigma-Aldrich
Aldrich® microscale vial, conical
volume 5.0 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩57,449
₩57,449
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩57,449
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.43
₩57,449
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
용적
5.0 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These heavy wall vials have an internal conical bottom and an outside flat ground bottom. The 3-8mL vials have approximate graduations with subdivisions of 1 mL. Includes 20-400 open top nylon screw cap, size 014 Viton® O-ring and 20mm PTFE-faced silicone septum.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)