주요 문서
Z682896
Ace receiving flask,
capacity 3000 mL, joint: ST/NS 35/20, plastic-coated glass
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩321,451
₩321,451
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩321,451
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩321,451
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
plastic-coated glass
round bottom flask
single-neck
조인트
joint: ST/NS35/20
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
case of 1
제조업체/상표
Büchi equivalent, 40777/25266
용량
3000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The receiving flasks have the standard joint to fit the glassware used in rotary evaporators, and are available with poly-coating or plain glass.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)