주요 문서
Z682454
Sigma-Aldrich
Ace vapor duct tube, for condenser "V" assembly
joint: ST/NS 29/32, L 45 mm, fits Büchi® models R-210/R-215
동의어(들):
Ace vapor duct tube, for condenser "V" assembly
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩221,981
₩221,981
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩221,981
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.43
₩221,981
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS29/32
제조업체/상표
Büchi equivalent, 46962
길이
45 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The vapor duct tube accessories are for Büchi condenser "V" assemblies, and will fit either Büchi Rotavapor model R-210/R-215 or R-114/R-144.
Combi-clips: not included.
법적 정보
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)