주요 문서
Z682195
Ace receiving flask adapter
joint: ST/NS 24/40, fits Büchi® models R-114/R-144
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩359,716
₩359,716
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩359,716
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.43
₩359,716
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS24/40
제조업체/상표
Büchi equivalent, 23747
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The receiving flask adapter fits condenser assemblies "C", "CR", "A", and "V" for Büchi® evaporator models R-200/205. Adapter clip: not included.
법적 정보
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)