Best mini-spin that accommodates PCR tubes AND 1.5 mL tubes
Z681717
MyFuge™ 12 mini centrifuge
with COMBI-Rotor™ for microtubes or PCR strips/tubes, AC/DC input 100 - 240 V AC, US 3-pin plug
동의어(들):
benchmark Scientific mini centrifuge, microfuge, personal centrifuge
About This Item
추천 제품
AC/DC 입력
100 - 240 V, 50 - 60 Hz
특징
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes
to hold 32 0.2 mL PCR tubes
to hold 4 8-tube PCR strips, 0.2 mL
제조업체/상표
Benchmark Scientific C1012
파라미터
2000 × g
5500 rpm speed (2000 × g)
5500 rpm
기술
PCR: suitable
centrifugation: suitable
길이 × 너비 × 높이
5.5 in. (14 cm) × 7.9 in. (20 cm) × 4.4 in. (11.2 cm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With a fixed speed that produces, 2,000 x g, this centrifuge is perfect for quick spin downs. Simply close the lid and the unit quickly ramps up to 5500 rpm. Open the lid, and the rotor quickly decelerates for removal of samples.
특징 및 장점
- Simultaneously runs 12 microtubes and 4 PCR strips or 32 x 0.2 mL PCR tubes
- Quick spin downs with fixed speed of 2,000 x g
- 100-240 V with US style plug
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.