주요 문서
Z681342
BriskHeat® beaker heater
fits beaker size, 250 mL, AC/DC input 120 V AC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102405
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
AC/DC 입력
120 V (AC)
material
fiberglass
특징
fits beaker size 250 mL
제조업체/상표
BriskHeat
파라미터
0-232 °C temp. range
높이
3 in. (76 mm)
76 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Fits Griffin and standard size beakers
  • Maximum exposure temperature: 380°F (193°C)
  • Hook and loop closure allows for a quick installation and removal
  • Easily view graduation during set-up and operation
  • Moisture and chemical resistant
  • Heating element is laminated between two layers of 15 mil fiberglass reinforced silicone rubber
  • Power density: 5.0 watts/in.2 (0.008 watts/mm2)
  • Dielectric strength of over 2000 volts
  • 2 ft. cord with SDC controller-compatible plug
  • 240 V versions are CE compliant
Requires a BriskHeat temperature controller.
법적 정보
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)