주요 문서
Z681466
BriskHeat® beaker heater insulator
fits beaker size, 250 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩290,189
₩290,189
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩290,189
About This Item
UNSPSC 코드:
41102405
NACRES:
NB.76
₩290,189
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
fits beaker size 250 mL
제조업체/상표
BriskHeat
높이
3 in.
76 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Silicone impregnated cloth facing and liner
  • ¼ in. fiberglass insulation
  • Hook and loop closure
법적 정보
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)