주요 문서
Z681296
BriskHeat® HM table top heating mantle
fits flask, 1,000 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩731,409
₩731,409
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩731,409
About This Item
UNSPSC 코드:
41102405
NACRES:
NB.76
₩731,409
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
AC/DC 입력
240 V
material
fiberglass
특징
CE compliant
fits flask 1,000 mL
제조업체/상표
BriskHeat
재고 정보
not available in USA and Canada
파라미터
0-482 °C temp. range
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
BriskHeat table top heating mantles are self-supporting and can be placed directly onto a bench. They provide uniform heat distribution for round-bottom flasks.
Product must be used with a BriskHeat temperature controller.
  • Self-supporting - can be used directly on bench
  • Temperatures up to 900°F (482°C)
  • Molded to fit round-bottom flasks
  • Stackable for easy storage
  • 240 V (3 in. (76 mm) lead wire with no plug)
법적 정보
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)