제품 Z680672은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
material
glass bottle
round bottle
조인트
Joints threaded neck (GLS80)
무균
non-sterile
특징
graduations
without cap
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
DURAN® 1178427
용량
10,000 mL
색상
clear glass
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With easy-to-read scale and large labeling field for easy marking. Complete with blue quick release closure (integral lip seal) and pouring ring for drip-free pouring and clean, safe working.
- Service temperature limit of closure and pouring ring: +140°C
- For the Amber glass, UV protection: up to 500 nm
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터