주요 문서
Z675474
Sterile economy sample spoon
8 mL
동의어(들):
dispensing tool
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩199,042
₩199,042
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩199,042
About This Item
UNSPSC 코드:
41122403
NACRES:
NB.35
₩199,042
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
설명
PS
제조업체/상표
Bel-Art F36740-00004
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Moulded of lightweight and rigid, white high impact polystyrene. Individually packaged sterile spoons for one time use packed 100 per box.
  • Use to collect specific volumes of dry or liquid materials
  • Remains upright when filled or empty for use as a weighing boat
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)