주요 문서
Z671606
Rare earth extra power stir bars
octagonal (with pivot ring), diam. 8 mm, L 25 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
3 EA
₩49,938
₩49,938
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
3 EA
₩49,938
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
NACRES:
NB.72
₩49,938
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PTFE-coated (octahedral)
octagonal (with pivot ring)
제조업체/상표
Cowie 001.525.RE
길이
25 mm
직경
8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Stirring bars using rare earth magnets have significantly increased magnetic strength compared to those using Alnico magnets, but more importantly they are almost totally resistant to demagnetisation.
Stir bars using rare earth magnets are identified by a carbon black spot which us chemically inert.
기타 정보
The high magnetic coupling power of rare earth stir bars may cause abrasion of the PTFE coating against the base of the container and where stirring arrays are used, as in multi-well plates, lateral interaction between stirrer bars may be observed.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)