주요 문서
Z655902
IKA® RSE stirring bar remover
stirring bar remover, PFTE-coated, 1/cs
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
NACRES:
NB.72
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
PTFE (PFTE-coated)
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
IKA 1293100
재고 정보
available only in EU
길이 × 직경
350 mm × 8 mm
일반 설명
For all stirring bars up to 80 mm in length, PTFE-coated.
  • Length: 350mm
  • Diameter: 8mm
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)