주요 문서
Z648183
Grid coating pen
provides a thin layer of adhesive
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩95,715
₩95,715
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩95,715
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
MA.01
₩95,715
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
1556
일반 설명
A light touch with this pen will provide a thin layer of adhesive on the grid. The layer will dry in 1-2 minutes at room temperature and is then ready to receive the sections. Pen may also be used as pre-treatment before coating grids with formvar or other thin films.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)