주요 문서
Z647195
Pyrex® measuring cylinder with spout, Class A
volume 100 mL, accuracy: 0.50 mL
동의어(들):
3201/10
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩95,715
₩95,715
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩95,715
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩95,715
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
graduations 1.0 mL
부피 측정 범위
100 mL, accuracy: 0.50 mL
높이
260 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Complies to DIN EN ISO 4788
  • Conformity ′H′ certified
  • Calibrated to Class A tolerances
  • Batch coded for traceability
  • Graduations in white enamel
  • Robust hexagonal foot
기타 정보
The symbol H shows that the cylinder has been manufactured by Bibby Sterilin Limited, under close quality control procedures according to Eichordnung, the German Federal Weights and Measures Regulations.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)