주요 문서
Z641766
Duran® centrifuge tubes
volume 25 mL
동의어(들):
216011407
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.11
제품 Z641766은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
DIN 58970, part 2
round bottom
제조업체/상표
Schott 2160114
재고 정보
available only in EU
높이 × 직경
100 mm × 24 mm
용적
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
One of the most important basic process engineering methods is the separation of mixtures of substances. This working method includes centrifugation, which exploits the concept of mass inertia. A mixture of substances to be separated is filled into centrifuge tubes, placed in a centrifuge and rotated. Due to the high rotation speed, heavier particles are pushed outwards faster and further away than the lighter ones. This results in separation based on the mass or density of the individual material components.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)