주요 문서
Z615668
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
for assembling max 4 test tube racks
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩344,593
₩344,593
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩344,593
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.77
₩344,593
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
제조업체/상표
Julabo 8970369
Julabo
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Basic stainless steel tray for assembling a maximum of 4 test tube racks: 8970380, 8970381, 8970382 or 8970383. For use with Julabo shaking water bath models SW22, SW23.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)