주요 문서
Z610151
Hirschmann® graduated pipette, Class AS
capacity 5 mL , 0.03 mL accuracy
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩130,428
₩130,428
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩130,428
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
₩130,428
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
soda-lime glass
특징
class AS
graduations
subdivision 0.1 mL
Supplied with a cotton plug end as standard
포장
pack of 12
제조업체/상표
Hirschmann
재고 정보
not available in USA and Canada
높이
360 mm
용량
5 mL , 0.03 mL accuracy
색상
blue graduations
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Conformity certified with dated batch idenification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories. Main point ring graduation, zero at the top, graduated to the tip.
법적 정보
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)