주요 문서
Z609854
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 12.0 mm × 14.0 mm, L 10 m
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩469,742
₩469,742
예상 입고일2025년 4월 22일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩469,742
About This Item
UNSPSC 코드:
41105108
NACRES:
NB.35
₩469,742
예상 입고일2025년 4월 22일세부사항
포장
pkg of 10 m
제조업체/상표
Bohlender
재고 정보
not available in USA and Canada
I.D. × O.D.
12.0 mm × 14.0 mm
길이
10 m
벽 크기
1.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)