문서
Z609765
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 2.0 mm × 4.0 mm, L 10 m
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105108
NACRES:
NB.51
포장
pkg of 10 m
제조업체/상표
Bohlender
재고 정보
not available in USA and Canada
I.D. × O.D.
2.0 mm × 4.0 mm
길이
10 m
벽 크기
1.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2
vibrant-m
58700-U
PTFE Tubing
PTFE Tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
58699
PTFE Tubing