주요 문서
Z609722
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 1.0 mm × 2.0 mm, L 10 m
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩67,092
₩67,092
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩67,092
About This Item
UNSPSC 코드:
41105108
NACRES:
NB.35
₩67,092
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pkg of 10 m
제조업체/상표
Bohlender
재고 정보
not available in USA and Canada
I.D. × O.D.
1.0 mm × 2.0 mm
길이
10 m
벽 크기
0.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
질문
  1. For Silicone tube 1mmX2mm, what is Wall size in mm?
    1 답변
    1. The wall size or thickness of this tubing is 0.5 mm. This information is in the PROPERTIES section of the product page above