주요 문서
Z602876
Normag reflux boiling splitter
bottom joint: 29/32
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NB.43
조인트
bottom joint: 29/32
side joint 14/23
제조업체/상표
Normag
재고 정보
not available in USA and Canada
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
With fine adjustment glass needle valve. Installation length 50mm for
thermometers. GL 14 Glass thread cooling water connections. Complete
with 2 GL 14 threaded hose connectors.
법적 정보
Normag is a trademark of Normag Labor- und Prozesstechnik GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)