문서
Z413097
Sigma-Aldrich
Aldrich® micro distilling splitter head
Jacketed, Overall H 260 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
전체 높이
260 mm
침적 깊이
50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The column and receiver joints are 14/20 with a 10/18 thermometer joint, two 2 mm glass stopcocks, PTFE 0-3 mm metering valve. Removable condenser cold-finger for easy cleaning.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC