주요 문서
Z568759
Simriz® high-performance O-ring for QianCap
25-S
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩152,656
₩152,656
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩152,656
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
₩152,656
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Q Labtech
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Have excellent compatibility with most of the chemicals, including inorganic and organic acids and bases, alcohols, aliphatic and chlorinated hydrocarbons, aromatics, ketones, esters, ethers and aldehydes and fuel oils.
법적 정보
QianCap is a trademark of Q Labtech LLC
Simriz is a registered trademark of Carl Freudenburg KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)