주요 문서
Z562084
Platinum crucible lid
fits 25 mL crucible
동의어(들):
crucibles
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,523,718
₩1,523,718
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,523,718
About This Item
UNSPSC 코드:
41122200
NACRES:
NB.43
₩1,523,718
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Birmingham metals
중량
7.2 g
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Platinum labware has excellent resistance to acids such as acetic, hydrochloric, hydrofluoric, hydroiodic, nitric, selenic, and sulfuric, and to oxidation at high temperatures. Crucible lids of platinum can be cleaned by boiling in a suitable solvent.
For the removal of substances which have alloyed with the surface, scour with alumina powder.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)