주요 문서
Z560634
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 1000 mL, top joint: threaded 45/40, column volume 1000 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩707,252
₩707,252
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩707,252
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
NACRES:
NB.51
₩707,252
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PTFE stopcock
조인트
top joint: threaded45/40
Grade
for chromatography
기술
HPLC: suitable
컬럼 O.D. × 유효 길이
57 mm × 508 mm
컬럼 용적
1000 mL
저장장치 용적
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)