주요 문서
Z558990
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® anti-static disposable unisex lab coat
light blue, size XL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
46181532
NACRES:
NB.35
제품 Z558990은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
크기
XL
재고 정보
not available in EU
색상
light blue
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
DL4260 Disposable Lab Coats. These tough, lightweight, full-length lab coats are splash/spray resistant and offer superior comfort/breathability, and are anti-static treated.
Details:
  • Material: SMS
  • Weight: 30 grams
  • Collar: knit
  • Pockets: 3
  • Cuffs, Heavy Duty Snaps, Latex Free: yes
법적 정보
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)