제품 Z558923은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
크기
S
재고 정보
not available in EU
색상
light blue
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
DL4260 Disposable Lab Coats. These tough, lightweight, full-length lab coats are splash/spray resistant and offer superior comfort/breathability, and are anti-static treated.
Details:
Details:
- Material: SMS
- Weight: 30 grams
- Collar: knit
- Pockets: 3
- Cuffs, Heavy Duty Snaps, Latex Free: yes
법적 정보
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터