주요 문서
Z557447
Julabo® bath spring clamps for Erlenmeyer flasks
fits 100 mL flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩61,306
₩61,306
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩61,306
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.77
₩61,306
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 8970604
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The individual spring clips can be positioned in the shaking water bath using the base tray for spring clips (Z743201-1EA). A maximum of 21 spring clips for 100 ml Erlenmeyer flasks can be mounted on a base tray.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)