주요 문서
Z553565
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice condenser-trap with SafetyBarb® tubing connector
reservoir capacity 500 mL, Overall H 470 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,627,451
₩1,627,451
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,627,451
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
₩1,627,451
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
전체 높이
470 mm
저장장치 용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This glassware features removable polypropylene hose barb connections for 1/4 in. I.D. tubing. The barbs eliminate accidental glassware breakage when installing or removing tubing. A silicone rubber seal ensures a liquid and vacuum-tight connection to the glass GL-14 thread. Simply unscrew the cap to remove the hose barb. 4 mm PTFE stopcock.
Use with or without dry ice to condense and collect in trap. Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)