주요 문서
Z551929
Sigma-Aldrich
Aldrich® in-line oil bubbler with SafetyBarb® hose connectors
joint: ST/NS 29/32
동의어(들):
bubblers, in-line bubblers, scientific bubblers
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩340,736
₩340,736
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩340,736
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩340,736
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS29/32
용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For precise N2 pressure control during inert atmosphere reactions. Connect reaction vessel to in-line joint or use with a ballast bulb to keep pressure constant.
Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)