주요 문서
Z551635
Chemat dispenser
AC/DC input 120 V AC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.79
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
설명
air 80-100 psi
제조업체/상표
Chemat
재고 정보
not available in EU
너비 × 높이 × 깊이
8 1/4 in. × 9 1/2 in. × 4 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Standard syringe included with dispenser has clear barrel and is 55mL capacity.
Air port: quick-connect
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)