주요 문서
Z549436
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum trap
Inlet, 90° bend, O.D. × H 25 mm × 150 mm
동의어(들):
bubblers
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩119,263
₩119,263
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩119,263
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
₩119,263
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
O.D. × H
25 mm × 150 mm
유입구 O.D.
13 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The top inlet tube is available in either a straight version or with a 90° angled bend. Simple one piece design allows for the removal of vapors. Useful for trapping diazomethane/ether vapors.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)