주요 문서
Z549347
Sigma-Aldrich
Aldrich® anticlimb splash-guard adapter with fritted disc
female joint: ST/NS 29/32, male joint: ST/NS 24/40, capacity 250 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩518,665
₩518,665
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩518,665
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩518,665
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
female joint: ST/NS29/32
male joint: ST/NS24/40
용량
250 mL
공극 크기
70-100 μm porosity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These traps greatly reduce carry-over from foaming or bumping. Because the venting hole is located at the top, the foam can be prevented from climbing higher into the condenser. The fritted disc prevents particulates from entering the condenser.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)