주요 문서
Z549215
Sigma-Aldrich
Aldrich® antisplash splash-guard adapter with return hole
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 24/40, capacity 100 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩288,260
₩288,260
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩288,260
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩288,260
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
조인트
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS24/40
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
These traps greatly reduce carry-over from foaming or bumping. Anything that may climb can return back down through the return hole at the bottom of this adapter.
애플리케이션
Aldrich antisplash splash-guard adapter with return hole may be used between the vapor tube and rotary evaporator flask to prevent solvent from being drawn into the condenser in case of "bumping". A drain hole at the base of the inner tube allows solvent to drain back into the evaporation flask.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)