주요 문서
Z549061
Sigma-Aldrich
Aldrich® anticlimb splash-guard adapter
female joint: ST/NS 29/32, male joint: ST/NS 24/40, capacity 250 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩220,154
₩220,154
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩220,154
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩220,154
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
female joint: ST/NS29/32
male joint: ST/NS24/40
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Aldrich® anticlimb splash-guard adapter greatly lower carry-over from foaming or bumping. Because the venting hole is located at the top, the foam can be prevented from climbing higher into the condenser.
애플리케이션
Aldrich® anticlimb splash-guard adapter are ideal for use with solvents that foam excessively during rotary evaporation. Inner vapor tube is sealed to the top of trap to prevent foam entry into condenser.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)