주요 문서
Z546712
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 1,500 mL, disc diam. 120 mm, porosity 145-175 μm
동의어(들):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩734,251
₩734,251
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩734,251
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
₩734,251
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
디스크 직경
120 mm
깔대기 용량
1,500 mL
스템(stem) 직경
22 mm
공극 크기
145-175 μm porosity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)