문서
Z548162
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 2,000 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
설명
conical
용량
2,000 mL
스톱콕(stopcock) 보어
4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC