주요 문서
P6804
Sigma-Aldrich
Microcapillary pipettes, positive displacement
volume range 1-10 μL
동의어(들):
Positive Displacement Pipettes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩140,070
₩140,070
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩140,070
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
₩140,070
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
glass
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Drummond Scientific 5-000-1001-X10
용량
10 μL
용적 범위
1-10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Calibrated glass microcapillary pipettes with separate stainless steel plunger wires. Not damaged by dry sterilization above 400 °F (205 °C). Pipette 50% glycerol solutions accurately without aerosol formation. Single-use disposable pipette and plunger to avoid cross-contamination.
애플리케이션
Designed specifically for use in PCR work
포장
Package contains 100 pipettes, 100 plunger wires, and one reusable ring-style handle.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)