주요 문서
Z542563
Sigma-Aldrich
Ace O-rings, Viton®
I.D. 18.8 mm, wall size 1.78 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩44,660
₩44,660
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩44,660
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩44,660
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pkg of 12 ea
제조업체/상표
Ace Glass 785515
I.D.
18.8 mm
벽 크기
1.78 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)