주요 문서
Z512524
Sigma-Aldrich
Serrated natural rubber septa
red rubber, bottom O.D. 21 mm, fits neck I.D., 19.0 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩601,895
₩601,895
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩601,895
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
₩601,895
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
red rubber
특징
fits neck I.D. 19.0 mm
포장
package of 100
하부 O.D.
21 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Closure has a turnover flange molded to grip outside of container neck, promoting a double seal in conjunction with annular serrations on a hollow plug. Annular serrations depress themselves against the inside wall of the bottle neck, making each serration a suction sealing point.
Note: For extra security when using large bore transfer needles, fasten septum to bottle or flask opening with a wrap-it tie. See ties and accessory tool listings on next page.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)