주요 문서
Z504653
Sigma-Aldrich
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 4.5 mm, wall size 1.78 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩45,675
₩45,675
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩45,675
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩45,675
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
포장
pkg of 12 ea
제조업체/상표
Ace Glass 7855704
I.D.
4.5 mm
벽 크기
1.78 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1