주요 문서
Z503371
Sigma-Aldrich
Scienceware® clip clamp
midi
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩20,097
₩20,097
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩20,097
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.35
₩20,097
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
for tubing o.d. 3.2 ‑ 11 mm
포장
pkg of 12 ea
제조업체/상표
Bel-Art H18228-0000
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Clamps range from the simple on/off position of the mini, to a ratcheting control for the midi and maxi.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. What kind of plastic is this product made out of?
    1 답변
    1. This product is an Acetal plastic, also known as polyoxymethylene (POM).