주요 문서
Z423122
Sigma-Aldrich
Scienceware® safety labeled wash bottles
Isopropanol
동의어(들):
lab bottles, safety bottles, wash bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩92,974
₩92,974
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩92,974
About This Item
UNSPSC 코드:
41103209
NACRES:
NB.17
₩92,974
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
low-density polyethylene
특징
with cap
포장
pack of 6 bottles
제조업체/상표
Bel-Art F11646-0624
용량
500 mL
색상
opaque
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Safety Labeled wash bottles with Department of Transportation (DOT) and National Fire Protection Association (NFPA) codes and symbols, Chemical Abstract Service (CAS) number, protective equipment symbols and target organ information, for making your workplace a safer place.
특징 및 장점
  • Easy-to-read printed bottles
  • Wide mouth 53mm (2") bottle for easy refilling
  • Translucent, LDPE solvent-resistant; Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450nm; Toluene is red LDPE bottle
  • Polypropylene closures
  • Provides compliance with OSHA requirements outlined in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1