주요 문서
Z413100
Sigma-Aldrich
Aldrich® micro distilling splitter head
Unjacketed, Overall H 260 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,663,179
₩1,663,179
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,663,179
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
₩1,663,179
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
전체 높이
260 mm
침적 깊이
50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The column and receiver joints are 14/20 with a 10/18 thermometer joint, two 2 mm glass stopcocks, PTFE 0-3 mm metering valve. Removable condenser cold-finger for easy cleaning.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. can you tell what cone dimension is this equipment ? Z413100 - micro distilling splitter head : 14/23 , 24/29 , 29/32 ?
    1 답변
    1. The column and receiver joints are 14/20 with a 10/18 thermometer joint, two 2 mm glass stopcocks, PTFE 0-3 mm metering valve. Removable condenser cold-finger for easy cleaning. The overall height is 260 mm and the immersion depth is 50 mm.